Learn More
2-Chloro-5-fluoropyridine, 95%
Codice prodotto. 11357329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357329 5 g 5g
11347329 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357329 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27462.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31301-51-6 | C5H3ClFN | 131.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31301-51-6
Formula molecolare C5H3ClFN
Molecular Weight (g/mol) 131.53
Numero MDL MFCD03095332
InChI Key QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
PubChem CID 2782801
IUPAC Name 2-chloro-5-fluoropyridine
SMILES FC1=CN=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-fluoropyridine
Punto di fusione 19°C
Densità 1.297
Punti di ebollizione 74°C (38 mmHg)
Punto d'infiammabilità 42°C (108°F)
Indice di rifrazione 1.503
Quantità 5 g
Numero UN UN2929
Peso formulazione 131.54
Percent Purity 95%