Learn More
2-Chloro-5-fluoropyridine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11916451 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11916451 5 g 5g
11906451 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11916451 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 31301-51-6
Formula molecolare C5H3ClFN
Molecular Weight (g/mol) 131.53
Numero MDL MFCD03095332
InChI Key QOGXQLSFJCIDNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-fluoro-pyridine, 2-chloro-5-fluoro pyridine, pyridine, 2-chloro-5-fluoro, zlchem 338, pubchem1097, 2-chlor-5-fluorpyridin, acmc-1aevz, 2-chloro-5-fluropyridine, ksc223e3t, tpc-py082
PubChem CID 2782801
IUPAC Name 2-chloro-5-fluoropyridine
SMILES FC1=CN=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-fluoropyridine
Punto di fusione 23°C to 24°C
Densità 1.2970g/mL
Punti di ebollizione 74°C (37.0 Torr)
Punto d'infiammabilità 42°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.297
Peso formulazione 131.54
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5-fluoropyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.