Learn More
2-Chloro-5-iodopyrimidine, 95%
Codice prodotto. 15450109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15450109 5 g 5g
15460109 250 mg 250mg
15440109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15450109 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63423.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32779-38-7 | C4H2ClIN2 | 240.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32779-38-7
Formula molecolare C4H2ClIN2
Molecular Weight (g/mol) 240.43
Numero MDL MFCD06200210
InChI Key WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
IUPAC Name 2-chloro-5-iodopyrimidine
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Quantità 5 g
Sensibilità Light sensitive
Sinonimo pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Peso formulazione 240.43
Percent Purity 95%