Learn More
2-Chloro-5-iodopyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15299906 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15299906 1 g 1g
15209916 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15299906 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 32779-38-7
Formula molecolare C4H2ClIN2
Molecular Weight (g/mol) 240.43
Numero MDL MFCD06200210
InChI Key WSZRCNZXKKTLQE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1714223
IUPAC Name 2-chloro-5-iodopyrimidine
SMILES ClC1=NC=C(I)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-iodopyrimidine
Punto di fusione 135°C to 136°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo pyrimidine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-pyrimidine, pubchem21488, acmc-209hvo, 2-cloro-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2-chloropyrimidine, ksc569e7p, pyrimidine,2-chloro-5-iodo
Peso formulazione 240.43
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5-iodopyrimidine, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.