Learn More
2-Chloro-5-methoxyaniline, 98+%
Codice prodotto. 11328986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328986 100 g 100g
11308986 5 g 5g
11318986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11328986 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20162.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2401-24-3 | C7H8ClNO | 157.597 g/mol
2-Chloro-5-methoxyaniline is used in the preparation of 4-amino-5-chloro-2-methoxyphenyl thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-5-methoxyaniline is used in the preparation of 4-amino-5-chloro-2-methoxyphenyl thiocyanate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2401-24-3
Formula molecolare C7H8ClNO
Molecular Weight (g/mol) 157.597
Numero MDL MFCD00047830
InChI Key GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-m-anisidine, 3-amino-4-chloroanisole, benzenamine, 2-chloro-5-methoxy, 2-chloro-5-methoxy-aniline, 6-chloro-m-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxy-phenylamine, 2-chloro-5-methoxybenzenamine hydrochloride, 6-chloro-meta-anisidine hydrochloride, 2-chloro-5-methoxyanilinehydrochloride, timtec-bb sbb008038
PubChem CID 75460
IUPAC Name 2-chloro-5-methoxyaniline
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-methoxyaniline
Punto di fusione 27°C
Punti di ebollizione 135°C to 137°C (12 mmHg)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.5865
Quantità 100 g
Numero UN UN2233
Beilstein 2082193
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 157.6
Percent Purity ≥98%