Learn More
2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 15490098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490098 5 g 5g
15480098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15490098 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53359.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89694-46-2 | C7H8BClO3 | 186.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89694-46-2
Formula molecolare C7H8BClO3
Molecular Weight (g/mol) 186.40
Numero MDL MFCD06659858
InChI Key REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
PubChem CID 17750233
IUPAC Name (2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
SMILES COC1=CC=C(Cl)C(=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-methoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 106°C to 110°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 186.4
Percent Purity 98%