Learn More
2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 430340050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 89694-46-2 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10024207
  • 154.00€ / 5g
Spedizione stimata: 21-09-2021
Identificatori chimici
89694-46-2
186.4
REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
17750233
B(C1=C(C=CC(=C1)OC)Cl)(O)O
C7H8BClO3
MFCD06659858
2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
(2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
Specifica
2-chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Glass bottle
111.0°C to 114.0°C
89694-46-2
100.0
C7H8BClO3
2-chloro-5-methoxyphenyl boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenylboronicacid, 3-borono-4-chloroanisole, 2-chloro-5-methoxybenzeneboronic acid, 2-chloro-5-methoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 2-chloro-5-methoxyphenyl, pubchem6932, acmc-209r2h, 2-chloro-5-methoxylphenylboronic acid
B(C1=C(C=CC(=C1)OC)Cl)(O)O
186.4
186.4
97%
Authentic
White
5g
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD06659858
REFXAANPQCJZRY-UHFFFAOYSA-N
(2-chloro-5-methoxyphenyl)boronic acid
17750233
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
SDS Documenti
Certificati