Learn More
2-Chloro-5-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 11396629
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11396629 25 g 25g
11386629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11396629 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26209.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95-81-8 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-81-8
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.60
Numero MDL MFCD00007674
InChI Key HPSCXFOQUFPEPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2-chloro-5-methyl, 6-chloro-m-toluidine, 3-amino-4-chlorotoluene, 2-chlor-5-methyl-aniline, 2-chloro-5-methylbenzenamine, 2-chloro-5-methylphenylamine, ccris 2888, 2-chloro-5-methyl aniline, 6-chlor-meta-toluidin, pubchem18921
PubChem CID 66770
IUPAC Name 2-chloro-5-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-methylaniline
Punto di fusione 31°C to 33°C
Punti di ebollizione 228°C to 230°C
Punto d'infiammabilità 107°C (225°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN2239
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 98%