Learn More
2-chloro-5-methylphenol, 99%
Codice prodotto. 10625422 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10625422
Marca: Thermo Scientific Acros 170410250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 615-74-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-74-7
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.58
Numero MDL MFCD00002175
InChI Key SMFHPCZZAAMJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-m-cresol, phenol, 2-chloro-5-methyl, m-cresol, 6-chloro, 3-methyl-6-chlorophenol, 4-chloro-3-hydroxytoluene, 5-methyl-2-chlorophenol, 6-chloro-3-methylphenol, dsstox_cid_26558, dsstox_rid_81718
PubChem CID 12008
IUPAC Name 2-chloro-5-methylphenol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-5-methylphenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45.0°C to 48.0°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 196.0°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(CH3)OH
Quantità 25 g
Beilstein 06, I, 187
Peso formulazione 142.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5-methylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.