Learn More
2-Chloro-5-n-pentylpyrimidine, 98%
Codice prodotto. 11353019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353019 10 g 10g
11343019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27808.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 154466-62-3 | C9H13ClN2 | 184.667 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 154466-62-3
Formula molecolare C9H13ClN2
Molecular Weight (g/mol) 184.667
Numero MDL MFCD04038093
InChI Key WMARUIMXVALOMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-n-pentylpyrimidine, pubchem9038, 5-pentyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro-5-pentyl pyrimidine, 2-chloranyl-5-pentyl-pyrimidine
PubChem CID 16756526
IUPAC Name 2-chloro-5-pentylpyrimidine
SMILES CCCCCC1=CN=C(N=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-n-pentylpyrimidine
Densità 1.085
Punti di ebollizione 124°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 97°C (207°F)
Indice di rifrazione 1.504
Quantità 10 g
Peso formulazione 184.67
Percent Purity 98%