Learn More
2-Chloro-5-n-propylpyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11387219
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387219 10 g 10g
11377219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387219 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27409.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 219555-98-3
Formula molecolare C7H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Numero MDL MFCD00799403
InChI Key WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
IUPAC Name 2-chloro-5-propylpyrimidine
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-n-propylpyrimidine
Densità 1.142
Punti di ebollizione 100°C (3 mmHg)
Indice di rifrazione 1.514
Quantità 10 g
Peso formulazione 156.62
Percent Purity 98%