Learn More
2-Chloro-5-nitro-N-4-phenylbenzamide, TRC
Codice prodotto. 30179965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179965 10 mg 10mg
30179831 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30179965 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37405010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22978-25-2
Formula molecolare C13 H9 Cl N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 276.68
Sinonimo GW 9662
IUPAC Name 2-chloro-5-nitro-N-phenylbenzamide
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitro-N-4-phenylbenzamide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-12-7-6-10(16(18)19)8-11(12)13(17)15-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,17)
Peso formulazione 276.0302