Learn More
2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide |
| CAS | 313516-66-4 |
| Formula molecolare | C12 H8 Cl N3 O3 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | T 0070907 |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H8ClN3O3/c13-11-2-1-9(16(18)19)7-10(11)12(17)15-8-3-5-14-6-4-8/h1-7H,(H,14,15,17) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(=O)Nc2ccncc2 |
| IUPAC Name | 2-chloro-5-nitro-N-pyridin-4-ylbenzamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 277.66 |
| Peso formulazione | 277.0254 |