Learn More
2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15446399
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15446399 50 mg 50mg
15436399 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446399 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J64455.MF
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • A cell-permeable chloro-nitro-benzamido compound that acts as a potent, specific, irreversible, and high-affinity antagonist of PPAR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 313516-66-4
Formula molecolare C12H8ClN3O3
Molecular Weight (g/mol) 277.664
Numero MDL MFCD00121849
InChI Key FRPJSHKMZHWJBE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinylbenzamide, 2-chloro-5-nitro-n-pyridin-4-yl benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridyl benzamide, benzamide, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl-benzamide, d03bpg, d08gqc, 2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl benzamide, benzamide,2-chloro-5-nitro-n-4-pyridinyl, n1-4-pyridyl-2-chloro-5-nitrobenzamide
PubChem CID 2777391
IUPAC Name 2-chloro-5-nitro-N-pyridin-4-ylbenzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)NC2=CC=NC=C2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitro-N-(4-pyridyl)benzamide
Colore White
Quantità 50 mg
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO at 10mg/ml. Insoluble in water.
Peso formulazione 277.66
Forma fisica Solid