Learn More
2-Chloro-5-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 11417417
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11417417 500 g 500g
11407417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11417417 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15102.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6283-25-6 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6283-25-6
Formula molecolare C6H5ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.568
Numero MDL MFCD00007668
InChI Key KWIXNFOTNVKIGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitroaniline, 2-chloro-5-nitro aniline, aniline, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitrobenzenamine, aniline, 6-chloro-3-nitro, 2-chloro-5-nitrophenylamine, 2-chloro-5-nitro-benzamine, pubchem21904, 3-nitro-6-chloroaniline
PubChem CID 22691
IUPAC Name 2-chloro-5-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitroaniline
Punto di fusione 117°C to 121°C
Punto d'infiammabilità 191°C (375°F)
Odore Weak, Characteristic
Quantità 500 g
Numero UN UN2237
Beilstein 2208878
Peso formulazione 172.57
Percent Purity 98%