Learn More
2-Chloro-5-nitroanisole, TRC
Codice prodotto. 30353867
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30353867 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30353867 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3737751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitroanisole
CAS 1009-36-5
Formula molecolare C7 H6 Cl N O3
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(9(10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3
SMILES COc1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-chloro-2-methoxy-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 187.58
Peso formulazione 187.0036