Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11452577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452577 50 g 50g
11442577 10 g 10g
11379649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14824.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6361-21-3 | C7H4ClNO3 | 185.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6361-21-3
Formula molecolare C7H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Numero MDL MFCD00007293
InChI Key VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
PubChem CID 72933
IUPAC Name 2-chloro-5-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 77°C to 81°C
Quantità 50 g
Beilstein 743764
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 185.57
Percent Purity 97%