Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10769003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10769003 25 g Bottiglia in vetro 25g
10696611 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10769003 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404870250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 6361-21-3 | Molecular Formula: C7H4ClNO3 | Molecular Weight: 185.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6361-21-3
Formula molecolare C7H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.56
Numero MDL MFCD00007293
InChI Key VFVHWCKUHAEDMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 2-chloro-5-nitro, 3-nitro-6-chlorobenzaldehyde, 2-chloro-5-nitro-benzaldehyde, unii-pf4ill0i3h, pf4ill0i3h, 2-chlor-5-nitrobenzaldehyd, pubchem7375, wln: wnr dg cvh, chloro-5-nitrobenzaldehyde, asischem r37046
PubChem CID 72933
IUPAC Name 2-chloro-5-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(C=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitrobenzaldehyde
Nota nome 99+%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 76°C to 82°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClC6H3(NO2)CHO
Quantità 25 g
Beilstein 07,262
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 185.57
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder