Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzenesulfonamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-5-nitrobenzenesulfonamide |
| CAS | 96-72-0 |
| Formula molecolare | C6 H5 Cl N2 O4 S |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5ClN2O4S/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)14(8,12)13/h1-3H,(H2,8,12,13) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-chloro-5-nitrobenzenesulfonamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 236.63 |
| Peso formulazione | 235.9659 |