Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11444794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444794 100 g 100g
11454794 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444794 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13754.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2516-96-3 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2516-96-3
Formula molecolare C7H4ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 201.562
Numero MDL MFCD00007294
InChI Key QUEKGYQTRJVEQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-nitro, 6-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-5-nitro-benzoic acid, 2-chloro-5-nitrobenzoicacid, mesalamine impurity m, pubchem13682, acmc-1cb0i, 2-chloro-5-nitrobenzic acid, 5-nitro-2-chlorobenzoic acid
PubChem CID 17287
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 166°C to 168°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Odore Odorless
Quantità 100 g
Beilstein 1877474
Peso formulazione 201.57
Percent Purity ≥98%