Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 30461305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461305 4 x 25 mg 100mg
30050699 100 mg 100mg
30050294 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30461305 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0217.1500254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Nomi componenti o analita 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H4 Cl N O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP), Mesalazine Impurity M
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Tipo di soluzione Neat
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-chloro-5-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 201.56
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 200.9829 g/mol