Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30359287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30359287 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30359287 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC37405525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 2516-96-3
Formula molecolare C7 H4 Cl N O4
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Chloro-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. M (EP)
InChI Formula InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-chloro-5-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 201.56
Peso formulazione 200.9829