Learn More
2-Chloro-5-nitrobenzophenone, 98%
Codice prodotto. 15487577
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15487577 100 g 100g
15477577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487577 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35800.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 34052-37-4 | C13H8ClNO3 | 261.661 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34052-37-4
Formula molecolare C13H8ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 261.661
Numero MDL MFCD00007295
InChI Key HRPHZUAPQWJPCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-nitrobenzophenone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl-phenylmethanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-1aifx, methanone, 2-chloro-5-nitrophenyl phenyl, 5-nitro-2-chlorobenzophenone, 2-chloro-5-nitro-benzophenone, hrphzuapqwjpcz-uhfffaoysa
PubChem CID 118591
IUPAC Name (2-chloro-5-nitrophenyl)-phenylmethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitrobenzophenone
Punto di fusione 78°C to 84°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 261.66
Percent Purity 98%