Learn More
2-Chloro-5-nitroimidazole, 95%
Codice prodotto. 15417648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15417648 5 g 5g
15427648 250 mg 250mg
15407648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15417648 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61141.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57531-37-0 | C3H2ClN3O2 | 147.518 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57531-37-0
Formula molecolare C3H2ClN3O2
Molecular Weight (g/mol) 147.518
Numero MDL MFCD08705680
InChI Key BOJZBRDIZUHTCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-nitroimidazole, 2-chloro-4-nitro-1h-imidazole, 2-chloro-5-nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro-3h-imidazole, nitrochloroimidazole, acmc-1ayku, 2-chloro-4-nitrroimidazole, ksc490o8f
PubChem CID 42409
IUPAC Name 2-chloro-5-nitro-1H-imidazole
SMILES C1=C(NC(=N1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitroimidazole
Quantità 5 g
Peso formulazione 147.52
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid