Learn More
2-chloro-5-nitropyridine, 99%
Codice prodotto. 10665332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10665332 25 g Bottiglia in vetro 25g
10666934 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10665332 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109740250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4548-45-2 | C5H3ClN2O2 | 158.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4548-45-2
Formula molecolare C5H3ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 158.54
Numero MDL MFCD00006240
InChI Key BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin
PubChem CID 78308
IUPAC Name 2-chloro-5-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitropyridine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106°C to 110°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl(C5H3N)NO2
Quantità 25 g
Beilstein 20, I, 82
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 158.54
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5-nitropyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.