Learn More
2-chloro-5-propylpyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10140652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10140652 50 g 50g
10140602 1 g 1g
10130652 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10140652 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RJC02409EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 219555-98-3
Formula molecolare C7H9ClN2
Molecular Weight (g/mol) 156.61
Numero MDL MFCD00799403
InChI Key WVPHBBSAPVBUGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-n-propylpyrimidine, 2-chloro-5-propyl-pyrimidine, 2-chloro-5-n-propyl-pyrimidine, pubchem7036, acmc-1ccry, 5-propyl-2-chloropyrimidine, 2-chloro5-n-propylpyrimidine, 2-chloranyl-5-propyl-pyrimidine
PubChem CID 2735784
IUPAC Name 2-chloro-5-propylpyrimidine
SMILES CCCC1=CN=C(Cl)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-propylpyrimidine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 50 g
Peso formulazione 156.62
Percent Purity 97%