Learn More
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Codice prodotto. 11478606
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478606 100 g 100g
11468606 25 g 25g
11488606 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11478606 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16004.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 121-50-6 | C7H5ClF3N | 195.569 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-50-6
Formula molecolare C7H5ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 195.569
Numero MDL MFCD00007673
InChI Key VKTTYIXIDXWHKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-chlorobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethyl aniline, fast orange rd oil, fast orange salt rd, orange salt nrd, benzenamine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, fast orange rd salt, daito orange salt rd, diazo fast orange rd, fast orange salt rda
PubChem CID 8475
IUPAC Name 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 8°C to 10°C
Densità 1.424
Punti di ebollizione 82°C to 83°C (9 mmHg)
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Indice di rifrazione 1.499
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 879910
Peso formulazione 195.57
Percent Purity 97%