Learn More
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 11392337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392337 5 g 5g
11382337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09899.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-01-2027
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 50528-86-4 | C8H3ClF3NO | 221.563 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50528-86-4
Formula molecolare C8H3ClF3NO
Molecular Weight (g/mol) 221.563
Numero MDL MFCD00037029
InChI Key WEPYOPYMWSHRIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, isocyanic acid 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl ester, 2-chloro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-chloro-5-trifluoromethyl benzenisocyanate, pubchem5026, acmc-1aq1j, timtec-bb sbb006656, 1-mercapto-2-methyl-propan-2-ol
PubChem CID 2733263
IUPAC Name 1-chloro-2-isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N=C=O)Cl
Specifikationer
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densità 1.48
Punti di ebollizione 52°C to 53°C (3 mmHg)
Punto d'infiammabilità 92°C (197°F)
Indice di rifrazione 1.489
Quantità 5 g
Numero UN UN2206
Beilstein 2112804
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 221.57
Percent Purity 97%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.