Learn More
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10008179
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10008179
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00257DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 505084-59-3
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H3ClF3NO2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethylnicotinic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ksc269c4j, 2-chloro-5-trifluoromethyl nicotinicacid, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic, 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid
InChI Key RMSKYTKOFDQVEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
IUPAC Name 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 225.551
PubChem CID 12140227
Peso formulazione 225.55
Percent Purity 97%