Learn More
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 11348035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348035 25 g 25g
11358035 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348035 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08207.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52334-81-3 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52334-81-3
Formula molecolare C6H3ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 181.54
Numero MDL MFCD00042225
InChI Key JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 92342
IUPAC Name 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 29°C to 33°C
Densità 1.417
Punti di ebollizione 152°C to 153°C
Punto d'infiammabilità 62°C (143°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 3649688
Peso formulazione 181.55
Percent Purity 97%