Learn More
2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, 98+%
Codice prodotto. 10625482 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10625482 25 g Bottiglia in vetro 25g
10496612 5 g Bottiglia in vetro 5g
10381364 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10625482 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 241780250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52334-81-3 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52334-81-3
Formula molecolare C6H3ClF3N
Molecular Weight (g/mol) 181.54
Numero MDL MFCD00042225
InChI Key JFZJMSDDOOAOIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,5-ctf, pyridine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, ccris 6430, 5-trifluoromethyl-2-chloropyridine, unii-c9g66d966b, 2-chloro-5-trifluoropyridine, 2-chloro-5 trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 92342
IUPAC Name 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29°C to 33°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 152°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: reacts at high temperature with strong acids and a
Peso formulazione 181.51
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.