Learn More
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 52334-81-3 |
| Formula molecolare | C6H3ClF3N |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 5-Trifluoromethyl-2-chloropyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1ccc(Cl)nc1 |
| IUPAC Name | 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 181.54 |
| Peso formulazione | 180.9906 |