Learn More
2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Mikromol™
Beskrivelse
2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| CAS | 23680-84-4 |
| Nomi componenti o analita | 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H10 Cl N3 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14) |
| SMILES | COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC |
| IUPAC Name | 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?