Learn More
2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Mikromol™
Codice prodotto. 30463748
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463748 4 x 25 mg 100mg
30051233 25 mg 25mg
17943056 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30463748 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0386.0100254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
CAS 23680-84-4
Nomi componenti o analita 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H10 Cl N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Doxazosin USP Related Compound C, Doxazosin USP RC C, 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline, Doxazosin Related Compound C, Alfuzosin Hydrochloride Impurity B, Doxazosin Mesilate Impurity F, Prazosin Hydrochloride Impurity A, Terazosin Hydrochloride Dihydrate Impurity A, Alfuzosin Impurity B, Doxazosin Impurity F, Prazosin Impurity A, Terazosin Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Tipo di soluzione Neat
SMILES COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
IUPAC Name 2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 239.66
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 239.0462 g/mol