Learn More
2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11362689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11362689 1 g 1g
11372689 5 g 5g
11382689 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11362689 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26721.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 261762-90-7
Formula molecolare C7H6ClFO
Molecular Weight (g/mol) 160.572
Numero MDL MFCD01631366
InChI Key RPTGCWUNGWVQET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acmc-20anyl, 2-chloro-6-fluoro-m-cresol, 2-chloro-6-fluoro-3-methyl-phenol, 2-chloro-4-fluoro-3-hydroxytoluene
PubChem CID 2773683
IUPAC Name 2-chloro-6-fluoro-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1)F)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-fluoro-3-methylphenol
Punto di fusione 47°C to 50°C
Punti di ebollizione 211°C
Indice di rifrazione 1.505
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 160.58
Percent Purity 97%