Learn More
2-chloro-6-fluoroaniline, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 355820050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 363-51-9 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2019 Chem class : 6.1 Pack group : II
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10016353
  • 113.00€ / 5g
Spedizione stimata
31-05-2021
Identificatori chimici
363-51-9
145.56
ZJLAWMDJTMMTQB-UHFFFAOYSA-N
2734205
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N)F
C6H5ClFN
MFCD00040309
benzenamine, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluoro-aniline, 2-chloro-6-fluoro-phenylamine, 6-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1528, 2-fluoro-6-chloroaniline, acmc-209im1, 2-chloro-6-fluoro aniline, 2-chloro-6-fluorobenzenamine, 2-chloro-6-fluorophenylamine
2-chloro-6-fluoroaniline
Specifica
2-chloro-6-fluoroaniline
Authentic
1.5480 to 1.554
67°C to 69°C (14.0mmHg)
5g
98.5
98.5% min. (GC)
MFCD00040309
ZJLAWMDJTMMTQB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-fluoroaniline
2734205
Liquid
1.3160g/mL
Glass bottle
1.316
Yellow
363-51-9
100.0
C6H5ClFN
benzenamine, 2-chloro-6-fluoro, 2-chloro-6-fluoro-aniline, 2-chloro-6-fluoro-phenylamine, 6-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1528, 2-fluoro-6-chloroaniline, acmc-209im1, 2-chloro-6-fluoro aniline, 2-chloro-6-fluorobenzenamine, 2-chloro-6-fluorophenylamine
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)N)F
145.56
145.56
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-6-fluoroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti