Learn More
2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15429857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15429857 1 g 1g
15439857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15429857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53079.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 313545-32-3
Formula molecolare C6H5BClFO2
Molecular Weight (g/mol) 174.36
Numero MDL MFCD04039892
InChI Key NXSZSZJWZVLHAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-fluorophenyl boronic acid, 2-chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, 2-chloro-6-fluorophenylboronicacid, boronic acid, 2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid,b-2-chloro-6-fluorophenyl, boronic acid, b-2-chloro-6-fluorophenyl, pubchem18883, acmc-1ad0v, 2-borono-1-chloro-3-fluorobenzene, 2-chloro-6-fluorobenzene boronic acid
PubChem CID 3549395
IUPAC Name (2-chloro-6-fluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid
Punto di fusione 131°C to 135°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.37
Percent Purity 97%