Learn More
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole, 98%
Codice prodotto. 15415107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15415107 1 g 1g
15425107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15415107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32383.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 399-74-6 | C7H3ClFNS | 187.616 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 399-74-6
Formula molecolare C7H3ClFNS
Molecular Weight (g/mol) 187.616
Numero MDL MFCD04448822
InChI Key ISIIQFDYFMPPOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-fluorobenzo d thiazole, 2-chloro-6-fluorobenzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro, pubchem21812, acmc-1aihk, ksc497m8n, 2-chloro-6-fluoro benzothiazole, benzothiazole, 2-chloro-6-fluoro-8ci,9ci
PubChem CID 2049870
IUPAC Name 2-chloro-6-fluoro-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)SC(=N2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Punto di fusione 89°C to 93°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 187.62
Percent Purity 98%