Learn More
2-Chloro-6-methoxy-7-deazapurine, TRC
Codice prodotto. 30353930
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30353930 100 mg 100mg
30367170 500 mg 500mg
30362022 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30353930 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC367950100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96022-77-4
Formula molecolare C7 H6 Cl N3 O
Molecular Weight (g/mol) 183.6
IUPAC Name 2-chloro-4-methoxy-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES COc1[nH]c(Cl)nc2nccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methoxy-7-deazapurine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClN3O/c1-12-6-4-2-3-9-5(4)10-7(8)11-6/h2-3H,1H3,(H,9,10,11)
Peso formulazione 183.0199