Learn More
2-Chloro-6-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 11377765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11377765 5 g 5g
11367765 1 g 1g
11387765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11377765 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02629.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87-63-8 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-63-8
Formula molecolare C7H8ClN
Molecular Weight (g/mol) 141.60
Numero MDL MFCD00007679
InChI Key WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-2-methylaniline, 6-chloro-o-toluidine, 2-amino-3-chlorotoluene, benzenamine, 2-chloro-6-methyl, 3-chloro-2-aminotoluene, 6-chloro-2-toluidine, 2-methyl-6-chloroaniline, o-toluidine, 6-chloro, 2-chloro-6-methyl-aniline, 2-chloro-6-methylaninile
PubChem CID 6897
IUPAC Name 2-chloro-6-methylaniline
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylaniline
Punto di fusione 2°C
Punti di ebollizione 215°C
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3429
Beilstein 774624
Peso formulazione 141.6
Percent Purity 98%