Learn More
2-Chloro-6-methylaniline, Mikromol™
Codice prodotto. 30050425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050425 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050425 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3451.040100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Chloro-6-methylaniline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylaniline
CAS 87-63-8
Nomi componenti o analita 2-Chloro-6-methylaniline
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H8 Cl N
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzenamine, 2-chloro-6-methyl-, o-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-6-methylbenzenamine, (2-Chloro-6-methylphenyl)amine, 2-Amino-3-chlorotoluene, 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Methyl-6-chloroaniline, 3-Chloro-2-aminotoluene, 6-Chloro-2-methylaniline, 6-Chloro-o-toluidine, NSC 60121
InChI Formula InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1N
IUPAC Name 2-chloro-6-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 141.6
Quantità 100 mg
Peso formulazione 141.0345 g/mol