Learn More
2-Chloro-6-methylaniline, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10661745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
10g; Glass bottle
Codice prodotto. 10661745
Marca: Thermo Scientific Acros 109360100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylaniline
CAS 87-63-8
Punto di fusione 2.0°C
Densità 1.1520g/mL
Punti di ebollizione 215.0°C
Punto d'infiammabilità 98°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H8ClN
Formula lineare ClC6H3(CH3)NH2
Indice di rifrazione 1.5750 to 1.5780
Numero MDL MFCD00007679
Quantità 10 g
Beilstein 12,I,388
Gravità specifica 1.152
Sinonimo 6-chloro-2-methylaniline, 6-chloro-o-toluidine, 2-amino-3-chlorotoluene, benzenamine, 2-chloro-6-methyl, 3-chloro-2-aminotoluene, 6-chloro-2-toluidine, 2-methyl-6-chloroaniline, o-toluidine, 6-chloro, 2-chloro-6-methyl-aniline, 2-chloro-6-methylaninile
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible in water. Other solubilities: miscible with toluene and chlorobenzene
InChI Key WFNLHDJJZSJARK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC(Cl)=C1N
IUPAC Name 2-chloro-6-methylaniline
Molecular Weight (g/mol) 141.60
PubChem CID 6897
Peso formulazione 141.6
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-6-methylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.