Learn More
2-Chloro-6-methylaniline, TRC
Codice prodotto. 30364699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30364699 1 g
30363243 100 g
30350016 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30364699 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC3690701G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-63-8
Formula molecolare C7 H8 Cl N
Molecular Weight (g/mol) 141.6
Sinonimo o-Toluidine, 6-chloro- (8CI), 2-Chloro-6-methylbenzenamine, (2-Chloro-6-methylphenyl)amine, 2-Amino-3-chlorotoluene, 2-Chloro-6-methylaniline, 2-Methyl-6-chloroaniline, 3-Chloro-2-aminotoluene, 6-Chloro-2-methylaniline, 6-Chloro-o-toluidine, NSC 60121
IUPAC Name 2-chloro-6-methylaniline
SMILES Cc1cccc(Cl)c1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylaniline
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Peso formulazione 141.0345