Learn More
2-Chloro-6-methylbenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11360174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11360174 5 g 5g
11350174 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11360174 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00706.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6575-09-3 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6575-09-3
Numero MDL MFCD00001782
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylbenzonitrile
Punto di fusione 79°C to 83°C
Quantità 5 g
Odore Characteristic
Formula molecolare C7H5ClN2
Numero UN UN3439
Beilstein 2246414
Sinonimo 6-chloroanthranilonitrile, benzonitrile, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanoaniline, pubchem4614, acmc-1b6zr, 6-amino-2-chlorobenzonitrile, ksc497g6t, 2-amino-6-chloro benzonitrile, benzonitrile,2-amino-6-chloro
Punti di ebollizione 143°C (38 mmHg)
InChI Key MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)N
IUPAC Name 2-amino-6-chlorobenzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 152.58
PubChem CID 81056
Peso formulazione 151.6
Percent Purity 98%