Learn More
2-Chloro-6-methylnicotinic acid, 98+%
Codice prodotto. 10282362 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10282362
Marca: Thermo Scientific Acros 270810050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 30529-70-5 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30529-70-5
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00134165
InChI Key ACQXHCHKMFYDPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-methylnicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methylnicotinicacid, 6-methyl-2-chloro nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-chloro-6-methyl, pubchem11019, acmc-209hgo, ksc223m1b, 2-chloro-6-methyl nicotinic acid, 2-chloro-6-methyl-nicotinic acid
PubChem CID 121724
IUPAC Name 2-chloro-6-methylpyridine-3-carboxylic acid
SMILES CC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylnicotinic acid
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 157.0°C to 161.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder