Learn More
2-Chloro-6-methylphenol, 98%
Codice prodotto. 11392236
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
4.16mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392236 5 g 4.16mL
11302246 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392236 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L03617.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87-64-9 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
2-Chloro-6-methylphenol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-6-methylphenol is s an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
Solubility
Soluble in water (24 mg/ml at 25°C).
Notes
Storage temperature: 2 - 4°C. Incompatible with Strong oxidizing agents, strong acids and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-64-9
Formula molecolare C7H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 142.582
Numero MDL MFCD00020000
InChI Key YPNZJHFXFVLXSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-chloro-o-cresol, phenol, 2-chloro-6-methyl, o-cresol, 6-chloro, 2-methyl-6-chlorophenol, 2-chloro-6-methyl-phenol, 6-chloro cresol, 6-chlor-o-kresol, pubchem3669, 6-chloro-2-methylphenol, 2-chloro-6-methyl phenol
PubChem CID 6898
IUPAC Name 2-chloro-6-methylphenol
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylphenol
Densità 1.201
Punti di ebollizione 75°C to 76°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 72°C (161°F)
Indice di rifrazione 1.545
Quantità 5 g
Numero UN UN2669
Beilstein 774623
Informazioni di solubilità Soluble in water (24mg/ml at 25°C).
Peso formulazione 142.59
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-6-methylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-o-cresol