Learn More
2-Chloro-6-methylphenol, TRC
Codice prodotto. 30351678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351678 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351678 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC35014550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylphenol
CAS 87-64-9
Formula molecolare C7 H7 Cl O
Quantità 50 mg
Sinonimo o-Cresol, 6-chloro- (7CI,8CI), 2-Chloro-6-methylphenol, 2-Methyl-6-chlorophenol, 3-Chloro-2-hydroxytoluene, 6-Chloro-2-methylphenol, 6-Chloro-o-cresol, NSC 2878
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1cccc(Cl)c1O
IUPAC Name 2-chloro-6-methylphenol
Molecular Weight (g/mol) 142.58
Peso formulazione 142.0185