Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-6-methylpyrazine, 97%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Chloro-6-methylpyrazine |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 128.56 |
| Percent Purity | 97% |
| Forma fisica | Solid |