Learn More
2-Chloro-6-methylpyrazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10505303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10505303 1 g Amber Glass Bottle 1g
10482983 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10505303 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07699DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 38557-71-0
Formula molecolare C5H5ClN2
Molecular Weight (g/mol) 128.56
Numero MDL MFCD00055032
InChI Key CKUVSPQGYLELRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-6-methyl-pyrazine, pyrazine, 2-chloro-6-methyl, 6-chloro-2-methylpyrazine, 2-chloro-6-methyl-1,4-diazine, 2-methyl-6-chloropyrazine, pubchem18034, acmc-1afqe, 2-chloro-6 methylpyrazine, ksc497m1j
PubChem CID 7170095
IUPAC Name 2-chloro-6-methylpyrazine
SMILES CC1=CN=CC(Cl)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylpyrazine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 128.56
Percent Purity 97%