Learn More
2-Chloro-6-methylpyrimidine-4,5-diamine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10682453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10682453 250 mg 250mg
10742693 1 g 1g
10787105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10682453 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RJC03992CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 63211-98-3
Formula molecolare C5H7ClN4
Molecular Weight (g/mol) 158.59
Numero MDL MFCD01764685
InChI Key KSGKEVCHVYUUDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4,5-diamino-6-methylpyrimidine, 4,5-diamino-2-chloro-6-methylpyrimidine, 2-chloro-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine, 2-chloranyl-6-methyl-pyrimidine-4,5-diamine
PubChem CID 275295
IUPAC Name 2-chloro-6-methylpyrimidine-4,5-diamine
SMILES CC1=NC(Cl)=NC(N)=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-6-methylpyrimidine-4, 5-diamine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 158.59
Percent Purity 95%